4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H27710.03EA 152 EUR
H27710.03 H27710.14 H27710.06
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid ≥97%
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
Kaava: C₇H₅BFNO₂
MW: 164,93 g/mol
Sulamispiste: >300 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03411549
CAS-numero: 843663-18-3