4-Fluoro-3-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Varoitus
H52512.MDEA 183 EUR
H52512.MD
4-Fluoro-3-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
4-Fluoro-3-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid
Kaava: C₉H₁₁BFNO₄
MW: 227,00 g/mol
Sulamispiste: 160…163 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08235106
CAS-numero: 874290-69-4