3-Fluoro-4-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Varoitus
H52596.03EA 691 EUR
H52596.03 H52596.MD
3-Fluoro-4-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
3-Fluoro-4-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Kaava: C₉H₁₁BFNO₄
MW: 227,00 g/mol
Sulamispiste: 217…219 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08689535
CAS-numero: 874289-21-1