4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Varoitus
H52934.03EA 733 EUR
H52934.03
4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Kaava: C₉H₁₁BFNO₄
MW: 227,00 g/mol
Sulamispiste: 89…91 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08235044
CAS-numero: 874219-25-7