3-Fluoro-4-(2-pyridylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H54122.03EA 1220 EUR
H54122.03 H54122.MD
3-Fluoro-4-(2-pyridylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
3-Fluoro-4-(2-pyridylcarbamoyl)phenylboronic acid
Kaava: C₁₂H₁₀BFN₂O₃
MW: 260,03 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD20265181
CAS-numero: 1449133-22-5