4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H54516.03EA 892 EUR
H54516.03 H54516.MD
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide ≥97%
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide
Kaava: C₆H₅FN₂O₄S
MW: 220,18 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08703185
CAS-numero: 406233-31-6