3-Fluoro-4-methoxybenzenesulphonamide ≥98%
Varoitus
H32484.04EA 401 EUR
H32484.04
3-Fluoro-4-methoxybenzenesulphonamide ≥98%
3-Fluoro-4-methoxybenzenesulphonamide
Kaava: C₇H₈FNO₃S
MW: 205,21 g/mol
Sulamispiste: 125…127 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02091381
CAS-numero: 874767-60-9