4-(Dimethylamino)thiophenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAD4047-1GEA
88
EUR
TCIAD4047-1G
4-(Dimethylamino)thiophenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(Dimethylamino)thiophenol
Kaava:
C₈H₁₁NS Kiehumispiste: 260°C |
MDL numero:
MFCD01658123 CAS-numero: 4946-22-9 |
![]() |
Testitulosten erittely
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |