Sulphamethoxypyridazine
EDQMS2150000EA 282 EUR
EDQMS2150000
Sulphamethoxypyridazine
Sulphamethoxypyridazine
Kaava: C₁₁H₁₂N₄O₃S
MW: 280,3 g/mol
MDL numero: MFCD00057372
CAS-numero: 80-35-3
EINECS: 201-272-5