4-Methoxybenzenesulphonamide ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L08961.14EA 565 EUR
L08961.14 L08961.06
4-Methoxybenzenesulphonamide ≥98%
4-Methoxybenzenesulphonamide
Kaava: C₇H₉NO₃S
MW: 187,22 g/mol
Sulamispiste: 110…114 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00025392
CAS-numero: 1129-26-6