2,4-Dimethoxybenzenesulphonamide 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H31707.06EA 748 EUR
H31707.06 H31707.03
2,4-Dimethoxybenzenesulphonamide 96%
2,4-Dimethoxybenzenesulphonamide
Kaava: C₈H₁₁NO₄S
MW: 217,25 g/mol
Sulamispiste: 166…170 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06147001
CAS-numero: 51770-71-9