N-Methylbenzenesulphonamide ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H55666.MDEA 112 EUR
H55666.MD H55666.03
N-Methylbenzenesulphonamide ≥97%
N-Methylbenzenesulphonamide
Kaava: C₇H₉NO₂S
MW: 171,21 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00025023
CAS-numero: 5183-78-8
EINECS: 225-965-7