N-(4-Bromophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzamide ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H57015.MDEA 266 EUR
H57015.MD H57015.03
N-(4-Bromophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzamide ≥97%
N-(4-Bromophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzamide
Kaava: C₁₄H₉BrF₃NO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03937564
CAS-numero: 562080-79-9