3-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde ≥97%
Varoitus
H34338.MDEA 80.7 EUR
H34338.MD H34338.03
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde ≥97%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde
Kaava: C₉H₈ClFO₂
MW: 202,61 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD22201016
CAS-numero: 1373920-69-4