5-Chloro-3-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde ≥97%
Varoitus
H33065.03EA 290 EUR
H33065.03 H33065.MD
5-Chloro-3-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde ≥97%
5-Chloro-3-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde
Kaava: C₉H₈ClFO₂
MW: 202,61 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD22682805
CAS-numero: 1823049-90-6