2-Iodosobenzoic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L15606.06EA 203 EUR
L15606.06 L15606.03
2-Iodosobenzoic acid ≥97%
2-Iodosobenzoic acid
Kaava: C₇H₅IO₃
MW: 264,02 g/mol
Sulamispiste: ∼ 230 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002401
CAS-numero: 304-91-6
EINECS: 206-159-4