2-Iodosobenzoic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAI0073-10GEA
607
EUR
TCIAI0073-10G
2-Iodosobenzoic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Iodosobenzoic acid
Kaava:
C₇H₅IO₃ MW: 264,02 g/mol |
MDL numero:
MFCD00002401 CAS-numero: 304-91-6 EINECS: 206-159-4 |
Testitulosten erittely
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Iodometric Titration) | min. 98.0 % |