3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzonitrile
Toimittaja: Thermo Scientific
MAYBBTB09888.50EA 0 EUR
MAYBBTB09888.50 MAYBBTB09888EA MAYBBTB09888DA
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzonitrile
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzonitrile
Kaava: C₁₅H₂₁NO
MDL numero: MFCD00156137
CAS-numero: 1988-88-1