2-(Benzyloxy)phenylboronic acid 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L20100.06EA 378 EUR
L20100.06 L20100.03
2-(Benzyloxy)phenylboronic acid 96%
2-(Benzyloxy)phenylboronic acid
Kaava: C₁₃H₁₃BO₃
MW: 228,06 g/mol
Sulamispiste: 96…99 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01632206
CAS-numero: 190661-29-1