2-Methoxy-6-quinolineboronic acid pinacol ester 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H54814.03EA 1150 EUR
H54814.03 H54814.MD
2-Methoxy-6-quinolineboronic acid pinacol ester 96%
2-Methoxy-6-quinolineboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₆H₂₀BNO₃
MW: 285,15 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD18383956
CAS-numero: 1201644-36-1