3-Methoxy-5-quinolineboronic acid pinacol ester 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
H54211.MDEA 401 EUR
H54211.MD H54211.03
3-Methoxy-5-quinolineboronic acid pinacol ester 96%
3-Methoxy-5-quinolineboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₆H₂₀BNO₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD20527212
CAS-numero: 881656-35-5