Isoquinoline-1-carbonitrile ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L19425.03EA 99.7 EUR
L19425.03 L19425.06
Isoquinoline-1-carbonitrile ≥99%
Isoquinoline-1-carbonitrile
Kaava: C₁₀H₆N₂
MW: 154,17
Sulamispiste: 87…91 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00134166
CAS-numero: 1198-30-7