Zinc(II) wolframate ≥99.9% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
40234.09EA 157 EUR
40234.09 40234.18
Zinc(II) wolframate ≥99.9% (metals basis)
Zinc(II) wolframate
Kaava: O₄WZn
MW: 313,22 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00049633
CAS-numero: 13597-56-3
EINECS: 237-053-6