4-Pyridineboronic acid hydrochloride 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H52648.03EA 85.9 EUR
H52648.03 H52648.06
4-Pyridineboronic acid hydrochloride 95%
4-Pyridineboronic acid hydrochloride
Kaava: C₅H₇BClNO₂
MW: 159,38
Sulamispiste: 340 °C
MDL numero: MFCD06201888
CAS-numero: 913835-65-1