2-(Benzylamino)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H27463.03EA 707 EUR
H27463.03 H27463.MD
2-(Benzylamino)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
2-(Benzylamino)-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₈H₂₃BN₂O₂
MW: 310,20 g/mol
Sulamispiste: 135…138 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06798270
CAS-numero: 1073354-27-4