4-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile ≥97%
Vaara
H33730.06EA 729 EUR
H33730.06 H33730.03
4-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile ≥97%
4-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile
Kaava: C₉H₈FNO
MW: 165,17 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD13196591
CAS-numero: 186191-34-4
ADR: 6.1,III