2-Fluoro-6-methoxybenzamide ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H32774.06EA 1070 EUR
H32774.06 H32774.MD H32774.03
2-Fluoro-6-methoxybenzamide ≥98%
2-Fluoro-6-methoxybenzamide
Kaava: C₈H₈FNO₂
Sulamispiste: 190…194 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00277474
CAS-numero: 529512-81-0