3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L10429.06EA 238 EUR
L10429.06 L10429.03
3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol 95%
3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol
Kaava: C₅H₁₃NO
Sulamispiste: ∼ 70 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00059847
CAS-numero: 26734-09-8
EINECS: 247-948-3