2,2':6',2''-Terpyridine ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
A17750.06EA 776 EUR
A17750.06 A17750.01 A17750.03
2,2':6',2''-Terpyridine ≥97%
2,2':6',2''-Terpyridine
Kaava: C₁₅H₁₁N₃
MW: 233,27 g/mol
Sulamispiste: 89…92 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006213
CAS-numero: 1148-79-4
EINECS: 214-559-5
ADR: 6.1,I