Kloorivety 1.25 M etanolissa, AcroSeal™
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO427018000EA 217 EUR
ACRO427018000 427011000.
Kloorivety 1.25 M etanolissa, AcroSeal™
Kloorivety
Kaava: HCl
MW: 36,46 g/mol
Leimahduspiste: 12 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00011324
CAS-numero: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Solution
Water ≤0.5 %
Strength 1.10 to 1.40 M
NMR ≥96.0 %