2-Chloro-6-methylbenzonitrile ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Vaara
|
L00706.03EA
70
EUR
L00706.03
L00706.06
2-Chloro-6-methylbenzonitrile ≥98%
2-Chloro-6-methylbenzonitrile
Kaava:
C₈H₆ClN MW: 151,60 g/mol Kiehumispiste: 143 °C (38 mmHg) Sulamispiste: 79…83 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00001782 CAS-numero: 6575-09-3 EINECS: 229-499-5 ADR: 6.1,III |