Diphenylzinc ≥98%
|
Varoitus
|
87908.06EA
1570
EUR
87908.06
Diphenylzinc ≥98%
Diphenylzinc
Kaava:
C₁₂H₁₀Zn MW: 219,6 g/mol Kiehumispiste: 280…285 °C Sulamispiste: 107 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00014071 CAS-numero: 1078-58-6 EINECS: 214-082-2 ADR: 4.1,III |