tert-Butyl 2-bromoisobutyrate ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAB3500-25GEA 19.8 EUR
TCIAB3500-25G TCIAB3500-500G
tert-Butyl 2-bromoisobutyrate ≥98.0% (by GC)
tert-Butyl 2-bromoisobutyrate
Kaava: C₆H₁₁BrO₂
MW: 223,12 g/mol
Kiehumispiste: 37°C
MDL numero: MFCD00051908
CAS-numero: 23877-12-5
EINECS: 245-924-7
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/49/28934849.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %