5-Chlorobenzoxazole 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H27083.06EA 144 EUR
H27083.06
5-Chlorobenzoxazole 95%
5-Chlorobenzoxazole
Kaava: C₇H₄ClNO
MW: 153,57
Sulamispiste: 39…41 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00216939
CAS-numero: 17200-29-2