6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B22937.03EA 74.1 EUR
B22937.03 B22937.06
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde ≥97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Kaava: C₈H₆ClFO
MW: 172,59
Kiehumispiste: 249 °C
Tiheys: 1,300
Leimahduspiste: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01631370
CAS-numero: 286474-59-7