Methyl-4-butylbenzoate
Toimittaja: Thermo Scientific
MAYBTL00831EEEA 0 EUR
MAYBTL00831EE MAYBTL00831DA MAYBTL00831EA
Methyl-4-butylbenzoate
Methyl-4-butylbenzoate
Kaava: C₁₂H₁₆O₂
MDL numero: MFCD00277209
CAS-numero: 20651-69-8
EINECS: 243-939-3