3-Isoxazolecarboxylic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H58438.06EA 2310 EUR
H58438.06 H58438.03
3-Isoxazolecarboxylic acid ≥97%
3-Isoxazolecarboxylic acid
Kaava: C₄H₃NO₃
MW: 113,07 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06738796
CAS-numero: 3209-71-0