3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L16307.03EA 506 EUR
L16307.03 L16307.MD
3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid ≥98%
3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Kaava: C₅H₅NO₃
MW: 127,10 g/mol
Sulamispiste: 185…187 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01318161
CAS-numero: 17153-20-7