2-Methylisonicotinic acid ≥96%
Varoitus
H57969.03EA 225 EUR
H57969.03 H57969.MD
2-Methylisonicotinic acid ≥96%
2-Methylisonicotinic acid
Kaava: C₇H₇NO₂
MW: 137,14
Sulamispiste: 295…300 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00513435
CAS-numero: 4021-11-8