4-Amino-3-ethylbenzonitrile 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L10732.03EA 141 EUR
L10732.03 L10732.06
4-Amino-3-ethylbenzonitrile 96%
4-Amino-3-ethylbenzonitrile
Kaava: C₉H₁₀N₂
Sulamispiste: 60…66 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00041431
CAS-numero: 170230-87-2
ADR: 6.1,III