4-Butylbenzamide ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
A19516.03EA 59.3 EUR
A19516.03 A19516.06
4-Butylbenzamide ≥97%
4-Butylbenzamide
Kaava: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,25 g/mol
Sulamispiste: 127…129 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00221466
CAS-numero: 107377-07-1