6-Bromo-4-methylquinoline 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H33298.03EA 309 EUR
H33298.03 H33298.MD
6-Bromo-4-methylquinoline 96%
6-Bromo-4-methylquinoline
Kaava: C₁₀H₈BrN
MW: 222,08 g/mol
Sulamispiste: 94…95 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09258893
CAS-numero: 41037-28-9