5-Chloro-2-hydroxybenzonitrile
Toimittaja: Thermo Scientific
MAYBFM00044EAEA 0 EUR
MAYBFM00044EA MAYBFM00044DA
5-Chloro-2-hydroxybenzonitrile
5-Chloro-2-hydroxybenzonitrile
Kaava: C₇H₄ClNO
MW: 153,5700 g/mol
MDL numero: MFCD00219003
CAS-numero: 13589-72-5