2,5-Dichlorothiobenzamide ≥97%
Vaara
H32323.03EA 168 EUR
H32323.03
2,5-Dichlorothiobenzamide ≥97%
2,5-Dichlorothiobenzamide
Kaava: C₇H₅Cl₂NS
Sulamispiste: 88…92 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09025686
CAS-numero: 69622-81-7
ADR: 6.1,III