4-Fluoro-3-methylthiobenzamide ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H33778.MDEA 69.8 EUR
H33778.MD H33778.03
4-Fluoro-3-methylthiobenzamide ≥97%
4-Fluoro-3-methylthiobenzamide
Kaava: C₈H₈FNS
Sulamispiste: 89…91 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09757567
CAS-numero: 1016775-44-2