4-Propoxybenzonitrile
Toimittaja: Thermo Scientific
MAYBBTB09860DAEA 0 EUR
MAYBBTB09860DA MAYBBTB09860EA MAYBBTB09860.50
4-Propoxybenzonitrile
4-Propoxybenzonitrile
Kaava: C₁₀H₁₁NO
MDL numero: MFCD00173874
CAS-numero: 60758-84-1