4-(Ethylamino)benzoic acid
Toimittaja: Thermo Scientific
MAYBBTB10315DAEA 0 EUR
MAYBBTB10315DA MAYBBTB10315CB
4-(Ethylamino)benzoic acid
4-(Ethylamino)benzoic acid
Kaava: C₉H₁₁NO₂
MDL numero: MFCD00102118
CAS-numero: 7409-09-8