2,5-Dimethyl-1,5-hexadien-3-ol ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
B20072.14EA 382 EUR
B20072.14 B20072.06
2,5-Dimethyl-1,5-hexadien-3-ol ≥97%
2,5-Dimethyl-1,5-hexadien-3-ol
Kaava: C₈H₁₄O
MW: 126,20 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00026056
CAS-numero: 17123-63-6