2,4,6-Trimethyl-1,6-heptadien-4-ol ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
B20086.03EA 51.3 EUR
B20086.03 B20086.14 B20086.06
2,4,6-Trimethyl-1,6-heptadien-4-ol ≥98%
2,4,6-Trimethyl-1,6-heptadien-4-ol
Kaava: C₁₀H₁₈O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00026060
CAS-numero: 79604-66-3