1-Bromo-4-dodecylbenzene ≥90.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAB1612-25GEA 314 EUR
TCIAB1612-25G TCIAB1612-5G
1-Bromo-4-dodecylbenzene ≥90.0% (by GC)
1-Bromo-4-dodecylbenzene
Kaava: C₁₈H₂₉Br
MW: 325,33 g/mol
Kiehumispiste: 191°C
MDL numero: MFCD00191386
CAS-numero: 126930-72-1
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/74/28933374.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %